Merck
522341
Sigma-Aldrich
3-Amino-3-azabicyclo[3.3.0]octane hydrochloride
97%
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
5 G
¥14,000
¥14,000
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
5 G
¥14,000
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C7H14N2 · HCl
CAS番号:
分子量:
162.66
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
¥14,000
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
アッセイ
97%
mp
170-174 °C (lit.)
SMILES記法
Cl.NN1CC2CCCC2C1
InChI
1S/C7H14N2.ClH/c8-9-4-6-2-1-3-7(6)5-9;/h6-7H,1-5,8H2;1H
InChI Key
WPYNXKFLSQEEFE-UHFFFAOYSA-N
詳細
3-Amino-3-azabicyclo[3.3.0]octane hydrochloride is also referred to as N-amino-3-azabicyclo[3.3.0]octane monohydrochloride.
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
522341-BULK:
522341-5G:
522341-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)