Merck
521892
Sigma-Aldrich
6-メトキシ-2-ナフタレンボロン酸
≥95%
別名:
6-メトキシ-2-ナフタレニルボロン酸, 6-メトキシ-2-ナフチルボロン酸, 6-メトキシナフタレン-2-ボロン酸
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
C10H6OCH3B(OH)2
CAS番号:
分子量:
202.01
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352103
PubChem Substance ID:
アッセイ
≥95%
mp
>295 °C (lit.)
SMILES記法
COc1ccc2cc(ccc2c1)B(O)O
InChI
1S/C11H11BO3/c1-15-11-5-3-8-6-10(12(13)14)4-2-9(8)7-11/h2-7,13-14H,1H3
InChI Key
GZFAVYWCPSMLCM-UHFFFAOYSA-N
詳細
無水物を含有します。
アプリケーション
以下の反応物質です。
  • 鈴木宮浦カップリング
  • 銅-ビスオキサゾリン触媒によるカルボニルのエナンチオ選択性α-アリール化
  • アリールケトンのエナンチオ選択的合成
  • 銅触媒によるトリフルオロメチル化
  • ロジウム触媒によるアルキンとの酸化的カップリング
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
521892-5G:
521892-BULK:
521892-VAR:
試験成績書(COA)