Merck
521620
Sigma-Aldrich
2-Amino-3,5-dinitrothiophene
95%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C4H3N3O4S
CAS番号:
分子量:
189.15
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
アッセイ
95%
mp
174-176 °C (lit.)
SMILES記法
Nc1sc(cc1[N+]([O-])=O)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C4H3N3O4S/c5-4-2(6(8)9)1-3(12-4)7(10)11/h1H,5H2
InChI Key
DZRZHFOFVWAKGT-UHFFFAOYSA-N
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
521620-BULK:
521620-VAR:
521620-5G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
The synthesis of highly active thiophene ring-containing chromophore components for photonic polymers based on a newly designed route.
Yuquan S, et al.
Journal of the Chemical Society. Perkin Transactions 1, 24, 3691-3695 (1999)
Synthesis and characterization of hetarylazo disperse dyes derived from substituted N-?-acetoxyethylanilines-Application on cellulose acetate.
Georgiadou KL, et al.
Journal of Applied Polymer Science, 92(6), 3479-3483 (2004)