Merck
521612
Sigma-Aldrich
7-Chloro-4-hydroxy-3-quinolinecarboxylic acid
97%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C10H6ClNO3
CAS番号:
分子量:
223.61
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
アッセイ
97%
mp
250 °C (dec.) (lit.)
SMILES記法
OC(=O)c1cnc2cc(Cl)ccc2c1O
InChI
1S/C10H6ClNO3/c11-5-1-2-6-8(3-5)12-4-7(9(6)13)10(14)15/h1-4H,(H,12,13)(H,14,15)
InChI Key
SACLIBNEKWTDEG-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
521612-5G:
521612-VAR:
521612-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
4, 7-Dichloroquinoline.
Price CC and Roberts RM.
Organic Syntheses, 38-38 (1955)