Merck
521450
Sigma-Aldrich
4-メチル-1-ナフタレンボロン酸
≥95%
別名:
4-メチル-1-ナフタレニルボロン酸
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CH3C10H6B(OH)2
CAS番号:
分子量:
186.01
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352103
PubChem Substance ID:
アッセイ
≥95%
mp
229-235 °C (dec.) (lit.)
SMILES記法
Cc1ccc(B(O)O)c2ccccc12
InChI
1S/C11H11BO2/c1-8-6-7-11(12(13)14)10-5-3-2-4-9(8)10/h2-7,13-14H,1H3
InChI Key
JHVQEUGNYSVSDH-UHFFFAOYSA-N
アプリケーション
以下の用途に用いる反応剤です。
Suzuki-Miyauraカップリング
その他情報
無水物を含有します。
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
521450-10G:
521450-VAR:
521450-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)