Merck
518778
Sigma-Aldrich
4-アセトアミドフェニルボロン酸ピナコールエステル
97%
別名:
4′-(4,4,5,5-テトラメチル-1,3,2-ジオキサボロラン-2-イル)アセトアニリド, 4-アセトアミドフェニルボロン酸, ピナコール環状エステル
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C14H20BNO3
CAS番号:
分子量:
261.12
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
97%
mp
160-164 °C (lit.)
SMILES記法
CC(=O)Nc1ccc(cc1)B2OC(C)(C)C(C)(C)O2
InChI
1S/C14H20BNO3/c1-10(17)16-12-8-6-11(7-9-12)15-18-13(2,3)14(4,5)19-15/h6-9H,1-5H3,(H,16,17)
InChI Key
ANGKVUVZQVUVJO-UHFFFAOYSA-N
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
518778-1G:
518778-BULK:
518778-VAR:
518778-5G:
試験成績書(COA)