Merck
518433
Sigma-Aldrich
2-Methoxyphenyl chloroformate
98%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
ClCO2C6H4OCH3
CAS番号:
分子量:
186.59
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
アッセイ
98%
屈折率
n20/D 1.519 (lit.)
bp
244 °C (lit.)
密度
1.253 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
COc1ccccc1OC(Cl)=O
InChI
1S/C8H7ClO3/c1-11-6-4-2-3-5-7(6)12-8(9)10/h2-5H,1H3
InChI Key
VDLQSPNQAVRJND-UHFFFAOYSA-N
ピクトグラム
Skull and crossbonesCorrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Oral - Skin Corr. 1B
保管分類コード
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
引火点(°F)
230.0 °F - closed cup
引火点(℃)
110 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)