アッセイ
≥99.995% trace metals basis
形状
crystalline
反応適合性
reagent type: catalyst
core: titanium
mp
440 °C (dec.) (lit.)
SMILES記法
Cl[Ti](Cl)Cl
InChI
1S/3ClH.Ti/h3*1H;/q;;;+3/p-3
InChI Key
YONPGGFAJWQGJC-UHFFFAOYSA-K
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Pyr. Sol. 1 - Skin Corr. 1B
補足的ハザード
保管分類コード
4.2 - Pyrophoric and self-heating hazardous materials
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
毒物及び劇物取締法
劇物
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
514381-BULK:
514381-1G:4548173164786
514381-VAR:
514381-1G-PW:
514381-5G:4548173164793
514381-5G-PW:
試験成績書(COA)