Merck
514276
Sigma-Aldrich
O-Allyl-N-benzylcinchonidinium bromide
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C29H33BrN2O
CAS番号:
分子量:
505.49
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352005
PubChem Substance ID:
光学活性
[α]20/D −158°, c = 1 in chloroform
mp
140-144 °C (dec.) (lit.)
SMILES記法
[Br-].C=CCO[C@@H]([C@@H]1C[C@@H]2CC[N+]1(C[C@@H]2C=C)Cc3ccccc3)c4ccnc5ccccc45
InChI
1S/C29H33N2O.BrH/c1-3-18-32-29(26-14-16-30-27-13-9-8-12-25(26)27)28-19-24-15-17-31(28,21-23(24)4-2)20-22-10-6-5-7-11-22;/h3-14,16,23-24,28-29H,1-2,15,17-21H2;1H/q+1;/p-1/t23-,24-,28-,29+,31?;/m0./s1
InChI Key
PMBXATROGBSNCU-PCOYAJJYSA-M
その他情報
Contains varying amounts of O-allyl-N-benzylcinchonidinium chloride
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
514276-1G:
514276-BULK:
514276-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)