Merck
512672
Sigma-Aldrich
ベンジル 1-ホモピペラジンカルボキシラート
96%
別名:
N-(ベンジルオキシカルボニル)ホモピペラジン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C13H18N2O2
CAS番号:
分子量:
234.29
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
96%
屈折率
n20/D 1.545 (lit.)
bp
130 °C/0.5 mmHg (lit.)
密度
1.13 g/mL at 25 °C (lit.)
官能基
phenyl
SMILES記法
O=C(OCc1ccccc1)N2CCCNCC2
InChI
1S/C13H18N2O2/c16-13(15-9-4-7-14-8-10-15)17-11-12-5-2-1-3-6-12/h1-3,5-6,14H,4,7-11H2
InChI Key
BXDQJVDEALOIQW-UHFFFAOYSA-N
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
230.0 °F - closed cup
引火点(℃)
110 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
512672-BULK:
512672-25ML:
512672-5ML:
512672-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)