Merck
512311
Sigma-Aldrich
2,5-ジクロロフェニルボロン酸
別名:
2,5-Dichlorobenzeneboronic acid
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
Cl2C6H3B(OH)2
CAS番号:
分子量:
190.82
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352103
PubChem Substance ID:
mp
150 °C (lit.)
SMILES記法
OB(O)c1cc(Cl)ccc1Cl
InChI
1S/C6H5BCl2O2/c8-4-1-2-6(9)5(3-4)7(10)11/h1-3,10-11H
InChI Key
NNTFPBXQPOQRBT-UHFFFAOYSA-N
アプリケーション
Reactant for:
  • Regioselective iodination using silver salts
  • Pd-catalyzed Suzuki-Miyaura coupling
  • Rhodium(I)-catalyzed carbonylative cyclization of alkynes
  • Copper catalyzed coupling reactions
その他情報
無水物を含有します。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
512311-SAMPLE:
512311-5G:
512311-BULK:
512311-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)