Merck
512230
Sigma-Aldrich
3-クロロ-4-フルオロフェニルボロン酸
≥95%
別名:
3-クロロ-4-フルオロベンゼンボロン酸
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
ClC6H3(F)B(OH)2
CAS番号:
分子量:
174.37
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
≥95%
mp
242-247 °C (lit.)
官能基
chloro
fluoro
SMILES記法
OB(O)c1ccc(F)c(Cl)c1
InChI
1S/C6H5BClFO2/c8-5-3-4(7(10)11)1-2-6(5)9/h1-3,10-11H
InChI Key
WJDZZXIDQYKVDG-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
Reactant for:
  • Rh-catalyzed asymmetric addition reactions
  • Palladium-catalyzed oxidative cross-coupling reaction
  • Suzuki-Miyaura coupling
その他情報
Contains varying amounts of anhydride
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
512230-5G:
512230-VAR:
512230-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)