Merck
512087
Sigma-Aldrich
4-ブロモ-3-メチルフェニルイソシアナート
98%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
BrC6H3(CH3)NCO
CAS番号:
分子量:
212.04
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
アッセイ
98%
屈折率
n20/D 1.584 (lit.)
bp
245 °C (lit.)
密度
1.507 g/mL at 25 °C (lit.)
保管温度
2-8°C
SMILES記法
Cc1cc(ccc1Br)N=C=O
InChI
1S/C8H6BrNO/c1-6-4-7(10-5-11)2-3-8(6)9/h2-4H,1H3
InChI Key
AYFMPMKATOGAGY-UHFFFAOYSA-N
ピクトグラム
Health hazardExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
引火点(°F)
230.0 °F - closed cup
引火点(℃)
110 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
512087-BULK:
512087-VAR:
512087-5G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Utsab Manna et al.
Dalton transactions (Cambridge, England : 2003), 46(31), 10374-10386 (2017-07-27)
A meta-phenylenediamine-based disubstituted bis-urea receptor L1 with electron-withdrawing 3-chloro and electron-donating 4-methylphenyl terminals has been established as a potential system to fix and efficiently capture atmospheric CO