アッセイ
98%
屈折率
n20/D 1.433 (lit.)
bp
60-66 °C/0.6 mmHg (lit.)
密度
1.143 g/mL at 25 °C (lit.)
官能基
amine
isocyanate
保管温度
2-8°C
SMILES記法
COc1ccc(CN=C=O)cc1
InChI
1S/C9H9NO2/c1-12-9-4-2-8(3-5-9)6-10-7-11/h2-5H,6H2,1H3
InChI Key
QRBHVARIMDDOOV-UHFFFAOYSA-N
詳細
アプリケーション
It may be used in the multi-step synthesis of:
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
引火点(°F)
235.4 °F - closed cup
引火点(℃)
113 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
487406-VAR:
487406-BULK:
487406-1G:
487406-5G:
アクティブなフィルタ