Merck
50920
Sigma-Aldrich
グアニジン 酢酸塩
≥99%
別名:
Guanidinium monoacetate
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
25 G
¥31,550
¥31,550
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
25 G
¥31,550
About This Item
化学式:
NH2C(=NH)NH2 · CH3COOH
CAS番号:
分子量:
119.12
Beilstein:
3565247
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
¥31,550
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
アッセイ
≥99%
フォーム
powder
溶解性
H2O: 0.1 g/mL, clear
官能基
amine
carboxylic acid
SMILES記法
CC(O)=O.NC(N)=N
InChI
1S/C2H4O2.CH5N3/c1-2(3)4;2-1(3)4/h1H3,(H,3,4);(H5,2,3,4)
InChI Key
DXTIKTAIYCJTII-UHFFFAOYSA-N
詳細
Guanidine acetate salt is also known as guanidinium acetate. Its TG (thermogravimetry) and DSC (differential scanning calorimetry) curves have been reported.[1]
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
50920-25G:
50920-100G:
50920-BULK:
50920-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
A TG-DSC investigation of the thermal dissociation of selected guanidinium salts.
Wendlandt WW, et al.
Thermochimica Acta, 75(1), 239-244 (1984)
Shan Xu et al.
Cellular and molecular biology (Noisy-le-Grand, France), 66(5), 125-130 (2020-10-13)
Diarrhea is a disease, and patients must have bowel movements at least three times per day. This condition may last for several days and may cause dehydration due to fluid loss. Spleen-deficiency makes a person more vulnerable to some infectious