Merck
499803
Sigma-Aldrich
2-Chlorophenylzinc iodide solution
0.5 M in THF
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
ClC6H4ZnI
CAS番号:
分子量:
303.84
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
濃度
0.5 M in THF
密度
0.973 g/mL at 25 °C
保管温度
2-8°C
SMILES記法
Clc1ccccc1[Zn]I
InChI
1S/C6H4Cl.HI.Zn/c7-6-4-2-1-3-5-6;;/h1-4H;1H;/q;;+1/p-1
InChI Key
MADDWNUAYOHWRC-UHFFFAOYSA-M
アプリケーション
2-Chlorophenylzinc iodide is an organozinc compound, which can be used as a reactant in Negishi cross-coupling reaction to construct carbon-carbon bonds by reacting with organic halides using nickel or palladium catalysts.[1]
It can also be utilized as a reactant to prepare:
  • Arylmethanes via rhodium-catalyzed cross-coupling reaction with methyl halides.[2]
  • (2-chlorobenzyl)trimethylsilane by Rh-catalyzed cross-coupling reaction with (iodomethyl)trimethylsilane.[3]
  • Dichloro biphenyl by palladium catalyzed oxidative homocoupling reaction using N-chlorosuccinimide (NCS) or O2 as the oxidant.[4]
法的情報
Rieke®Metals, Inc.の製品です。
Rieke is a registered trademark of Rieke Metals, Inc.
ピクトグラム
FlameHealth hazardExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
補足的ハザード
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
1.0 °F - closed cup
引火点(℃)
-17.22 °C - closed cup
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第一石油類
危険等級II
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
499803-50ML:4548173315126
499803-VAR:
499803-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Synthesis of functionalized benzylsilanes from arylzinc compounds and (iodomethyl) trimethylsilane by means of a novel Rh catalysis
Takahashi H, et al.
The Journal of Organic Chemistry, 71(2), 671-675 (2006)
Palladium-catalyzed synthesis of biaryls from arylzinc compounds using N-chlorosuccinimide or oxygen as an oxidant
Hossain KM, et al.
Bulletin of the Chemical Society of Japan, 74(12), 2415-2420 (2001)
Novel Rh (I)-Catalyzed reaction of arylzinc compounds with methyl halides
T Kentaro, et al.
Chemistry Letters (Jpn), 1999(11), 1241-1242 (1999)
Mechanochemical Activation of Zinc and Application to Negishi Cross-Coupling
Cao Q, et al.
Angewandte Chemie (International Edition in English), 130(35), 11509-11513 (2018)