Merck
499056
Sigma-Aldrich
exo-2-Norbornylzinc bromide solution
0.5 M in THF
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C7H11BrZn
CAS番号:
分子量:
240.46
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352103
PubChem Substance ID:
濃度
0.5 M in THF
密度
0.976 g/mL at 25 °C
保管温度
2-8°C
SMILES記法
Br[Zn][C@H]1CC2CCC1C2
InChI
1S/C7H11.BrH.Zn/c1-2-7-4-3-6(1)5-7;;/h1,6-7H,2-5H2;1H;/q;;+1/p-1/t6-,7+;;/m0../s1
InChI Key
KWATZSRCVDAIJT-AUCRBCQYSA-M
法的情報
Rieke® Metals, Inc.の製品です。
ピクトグラム
FlameHealth hazardExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Central nervous system, Respiratory system
補足的ハザード
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
1.4 °F - closed cup
引火点(℃)
-17 °C - closed cup
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
消防法
第3類:自然発火性物質及び禁水性物質
有機金属化合物(アルキルアルミニウム及びアルキルリチウムを除く)を含有するもの
危険等級I
第一種自然発火性物質及び禁水性物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
499056-50ML:4548173163758
499056-BULK:
499056-VAR:
試験成績書(COA)