Merck
497487
Sigma-Aldrich
[(R,R)-Ethylenebis(4,5,6,7-tetrahydro-1-indenyl)]difluorotitanium(IV)
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C20H24F2Ti
CAS番号:
分子量:
350.27
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352005
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
光学活性
[α]21/D +1468°, c = 0.07 in methylene chloride
mp
230 °C (dec.) (lit.)
SMILES記法
F[Ti]1(F)[C@]4(CC[C@]12C=CC3=C2CCCC3)C=CC5=C4CCCC5
InChI
1S/C20H24.2FH.Ti/c1-3-7-19-15(5-1)9-11-17(19)13-14-18-12-10-16-6-2-4-8-20(16)18;;;/h9-12H,1-8,13-14H2;2*1H;/q;;;+2/p-2
InChI Key
VGPFGDXZVLJUHC-UHFFFAOYSA-L
ピクトグラム
Corrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Skin Corr. 1B
補足的ハザード
保管分類コード
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
Jan Code
497487-BULK:
497487-10G:
497487-100MG:
497487-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)