Merck
497398
Sigma-Aldrich
カルシウムイソプロポキシド
powder, ≥99% trace metals basis
別名:
Calcium isopropylate, Diisopropoxy calcium
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
Ca(OCH(CH3)2)2
CAS番号:
分子量:
158.25
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352300
PubChem Substance ID:
アッセイ
≥99% trace metals basis
形状
powder
反応適合性
core: calcium
SMILES記法
CC(C)O[Ca]OC(C)C
InChI
1S/2C3H7O.Ca/c2*1-3(2)4;/h2*3H,1-2H3;/q2*-1;+2
InChI Key
MMLSWLZTJDJYJH-UHFFFAOYSA-N
ピクトグラム
FlameCorrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Dam. 1 - Self-heat. 2 - Skin Corr. 1B
保管分類コード
4.2 - Pyrophoric and self-heating hazardous materials
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
Jan Code
497398-BULK:
497398-10G:
497398-VAR:
497398-10G-PW:
497398-2G:
497398-2G-PW:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)