Merck
496731
Sigma-Aldrich
Bisphenol F ethoxylate (2 EO/phenol) diacrylate
average Mn ~484
別名:
Ethoxylated bisphenol F diacrylate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
[H2C=CHCO2(CH2CH2O)nC6H4-4-]2CH2
CAS番号:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12162002
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
分子量
average Mn ~484
品質水準
含みます
100 ppm monomethyl ether hydroquinone as inhibitor
屈折率
n20/D 1.541 (lit.)
密度
1.15 g/mL at 25 °C (lit.)
保管温度
2-8°C
SMILES記法
OCCO.OC(=O)C=C.Oc1ccc(Cc2ccc(O)cc2)cc1
InChI
1S/C13H12O2.C3H4O2.C2H6O2/c14-12-5-1-10(2-6-12)9-11-3-7-13(15)8-4-11;1-2-3(4)5;3-1-2-4/h1-8,14-15H,9H2;2H,1H2,(H,4,5);3-4H,1-2H2
InChI Key
OTXNLBPVRKDFKX-UHFFFAOYSA-N
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
Jan Code
496731-BULK:
496731-100ML:
496731-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)