Merck
496332
Sigma-Aldrich
D-イソアスコルビン酸ナトリウム 一水和物
97%
別名:
D-イソアスコルビン酸 ナトリウム塩 一水和物, エリソルビン酸ナトリウム 一水和物
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C6H7NaO6 · H2O
CAS番号:
分子量:
216.12
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12162002
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
アッセイ
97%
mp
165 °C (dec.) (lit.)
SMILES記法
O.[Na+].OC[C@@H](O)C1OC(=O)C([O-])=C1O
InChI
1S/C6H8O6.Na.H2O/c7-1-2(8)5-3(9)4(10)6(11)12-5;;/h2,5,7-10H,1H2;;1H2/q;+1;/p-1/t2-,5-;;/m1../s1
InChI Key
NKESWEQTVZVSSF-DMWQRSMXSA-M
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Sodium D-isoascorbate monohydrate (NDAM) is an enantiomer of L-ascorbic acid that has an orthorhombic crystal structure. It is mainly used as an antioxidant in the preservation of food and beverages.[1][2][3]
アプリケーション
NDAM has non-linear optical properties with enhanced piezoelectric resonance peaks which can be useful for sensor based applications.[4]
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
496332-VAR:
496332-BULK:
496332-250G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 1
1 of 1
Crystal growth and nonlinear optical properties of sodium D-isoascorbate monohydrate.
Rao KR, et al.
CrystEngComm, 15(33), 6594-6601 (2013)
Measurement and Correlation for the Solid Solubility of Antioxidants Sodium L-Ascorbate and Sodium Erythorbate Monohydrate in Supercritical Carbon Dioxide.
Wang T and Chang P
Journal of Chemical and Engineering Data, 60(3), 790-794 (2015)
A study of the piezoelectric resonance in metal organic NLO single crystals: Sodium D-isoascorbate monohydrate and Lithium L-ascorbate dihydrate.
AIP Conference Proceedings, 1728(1), 020157-020157 (2016)
The nonlinear optical properties of the monoclinic d-isoascorbic acid crystal.
Rao KR, et al.
Applied Physics B: Lasers and Optics, 122(11), 270-270 (2016)