Merck
49554
Sigma-Aldrich
(R)-1-[3,5-ビス(トリフルオロメチル)フェニル]エタノール
≥98.0% (GC)
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C10H8F6O
CAS番号:
分子量:
258.16
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352002
PubChem Substance ID:
アッセイ
≥98.0% (GC)
フォーム
solid
光学活性
[α]/D +27±1°, c = 1 in acetonitrile
光学純度
enantiomeric ratio: 97:3 (GC)
mp
53-58 °C
SMILES記法
C[C@@H](O)c1cc(cc(c1)C(F)(F)F)C(F)(F)F
InChI
1S/C10H8F6O/c1-5(17)6-2-7(9(11,12)13)4-8(3-6)10(14,15)16/h2-5,17H,1H3/t5-/m1/s1
InChI Key
MMSCIQKQJVBPIR-RXMQYKEDSA-N
詳細
(R)-1-[3,5-Bis(trifluoromethyl)phenyl]ethanol is a key intermediate for the synthesis of aprepitant, a potent human neurokinin-1 (NK-1) receptor.[1]
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
49554-VAR:
49554-BULK:
49554-5G:
49554-25G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Efficient Synthesis of (1R)-[3, 5-Bis (trifluoromethyl) phenyl] Ethanol, a Key Intermediate for Aprepitant, an NK-1 Receptor Antagonist.
Vankawala PJ, et al.
Synthetic Communications, 37(19), 3439-3446 (2007)