Merck
495387
Sigma-Aldrich
5-スルホイソフタル酸 一リチウム塩
別名:
5-(Lithiosulfo)isophthalic acid
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
LiO3SC6H3-1,3-(CO2H)2
CAS番号:
分子量:
252.13
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12162002
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
不純物
<10% water
mp
>300 °C (lit.)
SMILES記法
[Li+].OC(=O)c1cc(cc(c1)S([O-])(=O)=O)C(O)=O
InChI
1S/C8H6O7S.Li/c9-7(10)4-1-5(8(11)12)3-6(2-4)16(13,14)15;/h1-3H,(H,9,10)(H,11,12)(H,13,14,15);/q;+1/p-1
InChI Key
GGKPBCOOXDBLLG-UHFFFAOYSA-M
アプリケーション
Monomer for water-dispersible polyesters.
ピクトグラム
Corrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Dam. 1
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
495387-250G:
495387-BULK:
495387-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)