Merck
489786
Sigma-Aldrich
イソフタル酸-(カルボキシ-13C2)
99 atom % 13C
別名:
1,3-Benzene(dicarboxylic acid-13C2)
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
C6H4-1,3-(13CO2H)2
CAS番号:
分子量:
168.12
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352202
PubChem Substance ID:
Note: This product can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging of custom sizes, please contact Stable Isotopes Customer Service
同位体純度
99 atom % 13C
フォーム
solid
mp
341-343 °C (lit.)
質量シフト
M+2
SMILES記法
O[13C](=O)c1cccc(c1)[13C](O)=O
InChI
1S/C8H6O4/c9-7(10)5-2-1-3-6(4-5)8(11)12/h1-4H,(H,9,10)(H,11,12)/i7+1,8+1
InChI Key
QQVIHTHCMHWDBS-BFGUONQLSA-N
関連するカテゴリー
包装
この製品は、バルク容量での利用が可能で、必要に応じてパッケージ化できます。価格、入手可能性、および梱包の情報については、Stable Isotopes Customer Serviceにお問い合わせください。
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Skin Irrit. 2
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Jan Code
489786-VAR:
489786-100MG:
489786-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)