Merck
493597
Sigma-Aldrich
トリス(シクロペンタジエニル)ランタン(III)
99.9% trace metals basis
別名:
LaCp3
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
La(C5H5)3
CAS番号:
分子量:
334.19
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
アッセイ
99.9% trace metals basis
形状
solid
反応適合性
core: lanthanum
reagent type: catalyst
mp
275 °C (dec.) (lit.)
SMILES記法
[La].[CH]1[CH][CH][CH][CH]1.[CH]2[CH][CH][CH][CH]2.[CH]3[CH][CH][CH][CH]3
InChI
1S/3C5H5.La/c3*1-2-4-5-3-1;/h3*1-5H;
InChI Key
FRXJDKXOOBAPRG-UHFFFAOYSA-N
詳細
Atomic number of base material: 57 Lanthanum
ピクトグラム
Flame
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Flam. Sol. 2 - Water-react 2
補足的ハザード
保管分類コード
4.3 - Hazardous materials which set free flammable gases upon contact with water
WGK
WGK 3
引火点(°F)
230.0 °F - closed cup
引火点(℃)
110 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
Jan Code
493597-VAR:
493597-5G:
493597-BULK:
493597-1G:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
資料
High Purity Metalorganic Precursors for CPV Device Fabrication
有機金属気相エピタキシー法(MOVPE)を用いた高効率集光型太陽光発電(CPV)デバイスの作製について論じます。