Merck
49350
Sigma-Aldrich
テトラブチルアンモニウムグルタコンアルデヒドエノラート 水和物
≥97.0% (T)
別名:
2-ペンテンジアール テトラブチルアンモニウム塩, 5-ヒドロキシ-2,4-ペンタジエナール テトラブチルアンモニウム塩, グルタコンアルデヒド テトラブチルアンモニウム塩
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
[CH3CH2CH2CH2)4N(OCH=CHCH=CHCHO) · xH2O
分子量:
339.56 (anhydrous basis)
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352114
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
≥97.0% (T)
mp
107-110 °C
SMILES記法
O.[O-]\C=C\C=C\C=O.CCCC[N+](CCCC)(CCCC)CCCC
InChI
1S/C16H36N.C5H6O2.H2O/c1-5-9-13-17(14-10-6-2,15-11-7-3)16-12-8-4;6-4-2-1-3-5-7;/h5-16H2,1-4H3;1-6H;1H2/q+1;;/p-1/b;3-1+,4-2+;
InChI Key
PVRWOPYOUJDSKI-PXBPUWEMSA-M
その他情報
グルタコンアルデヒドアニオンは、種々のヘテロ環化合物の合成における有用な中間体です[1]
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
49350-1G:
49350-5G:
49350-BULK:
49350-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
J. Becher
Synthesis, 589-589 (1980)