Merck
600156
Sigma-Aldrich
Methane-13C
30 atom % 13C
別名:
13C Labeled methane
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
13CH4
CAS番号:
分子量:
17.04
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352001
PubChem Substance ID:
Note: This product can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging of custom sizes, please contact Stable Isotopes Customer Service
蒸気密度
0.55 (vs air)
同位体純度
30 atom % 13C
分子量
16.34 by atom % calculation (30 atom % 13C)
bp
−161 °C (lit.)
mp
−183 °C (lit.)
質量シフト
M+1
SMILES記法
[13CH4]
InChI
1S/CH4/h1H4/i1+1
InChI Key
VNWKTOKETHGBQD-OUBTZVSYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
包装
この製品は、バルク容量での利用が可能で、必要に応じてパッケージ化できます。価格、入手可能性、および梱包の情報については、Stable Isotopes Customer Serviceにお問い合わせください。
ピクトグラム
FlameGas cylinder
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Flam. Gas 1A - Press. Gas Compr. Gas
保管分類コード
2A - Gases
WGK
WGK 3
引火点(°F)
-306.4 °F - closed cup
引火点(℃)
-188 °C - closed cup
適用法令
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
600156-BULK:
600156-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)