Merck
493457
Sigma-Aldrich
Trichloroacetic acid-1-13C
99 atom % 13C
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
Cl313CCO2H
CAS番号:
分子量:
164.38
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352106
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.12
製品493457は現在お客様の国では販売されていません。 製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)
同位体純度
99 atom % 13C
品質水準
フォーム
solid
bp
196 °C (lit.)
mp
54-58 °C (lit.)
密度
1.630 g/mL at 25 °C
質量シフト
M+1
SMILES記法
O[13C](=O)C(Cl)(Cl)Cl
InChI
1S/C2HCl3O2/c3-2(4,5)1(6)7/h(H,6,7)/i1+1
InChI Key
YNJBWRMUSHSURL-OUBTZVSYSA-N
関連するカテゴリー
包装
この製品は、バルク容量での利用が可能で、必要に応じてパッケージ化できます。価格、入手可能性、および梱包の情報については、Stable Isotopes Customer Serviceにお問い合わせください。
ピクトグラム
CorrosionEnvironment
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1A
保管分類コード
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 2
引火点(°F)
235.4 °F - closed cup
引火点(℃)
113.00 °C - closed cup
適用法令
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
493457-1G:4548173162263
493457-1G-PW:
493457-VAR:
493457-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)