Merck
492795
Sigma-Aldrich
ヒドラジン-d4 二重塩酸塩
98 atom % D
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
D2NND2 · 2DCl
CAS番号:
分子量:
111.00
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352202
PubChem Substance ID:
Note: This product can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging of custom sizes, please contact Stable Isotopes Customer Service
同位体純度
98 atom % D
フォーム
solid
mp
200 °C (dec.) (lit.)
質量シフト
M+6
SMILES記法
Cl[2H].Cl[2H].[2H]N([2H])N([2H])[2H]
InChI
1S/2ClH.H4N2/c;;1-2/h2*1H;1-2H2/i/hD6
InChI Key
LIAWOTKNAVAKCX-YIKVAAQNSA-N
関連するカテゴリー
包装
この製品は、バルク容量での利用が可能で、必要に応じてパッケージ化できます。価格、入手可能性、および梱包の情報については、Stable Isotopes Customer Serviceにお問い合わせください。
ピクトグラム
Skull and crossbonesHealth hazardEnvironment
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 1B - Skin Sens. 1
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Jan Code
492795-VAR:
492795-1G:
492795-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)