Merck
492779
Sigma-Aldrich
Hydrazine-15N2 dihydrochloride
98 atom % 15N, 99% (CP)
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
H215N15NH2 · 2HCl
CAS番号:
分子量:
106.95
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352116
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.12
製品492779は現在お客様の国では販売されていません。 製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)
同位体純度
98 atom % 15N
アッセイ
99% (CP)
フォーム
solid
mp
200 °C (dec.) (lit.)
質量シフト
M+2
SMILES記法
Cl.Cl.[15NH2][15NH2]
InChI
1S/2ClH.H4N2/c;;1-2/h2*1H;1-2H2/i;;1+1,2+1
InChI Key
LIAWOTKNAVAKCX-ZBUXRKNLSA-N
関連するカテゴリー
包装
この製品は、バルク容量での利用が可能で、必要に応じてパッケージ化できます。価格、入手可能性、および梱包の情報については、Stable Isotopes Customer Serviceにお問い合わせください。
ピクトグラム
Skull and crossbonesHealth hazardEnvironment
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 1B - Skin Sens. 1
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Jan Code
492779-100MG:
492779-100MG-PW:
492779-VAR:
492779-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Mehran Sharifi et al.
Journal of chromatographic science, 58(2), 83-90 (2019-11-12)
A new isotope dilution liquid chromatography/tandem mass spectrometric method was developed for the analysis of potential hydrazine present in tobacco smoke. The sample preparation was performed via an optimized derivatization method using an aqueous buffer:methanol solution of 2-nitrobenzaldehyde (10 g/L) used