Merck
491713
Sigma-Aldrich
Acetyl bromide-13C2
99 atom % 13C
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
13CH313COBr
CAS番号:
分子量:
124.93
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352101
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.12
製品491713は現在お客様の国では販売されていません。 製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)
同位体純度
99 atom % 13C
品質水準
屈折率
n20/D 1.45 (lit.)
bp
75-77 °C (lit.)
mp
−96 °C (lit.)
密度
1.690 g/mL at 25 °C
質量シフト
M+2
SMILES記法
[13CH3][13C](Br)=O
InChI
1S/C2H3BrO/c1-2(3)4/h1H3/i1+1,2+1
InChI Key
FXXACINHVKSMDR-ZDOIIHCHSA-N
関連するカテゴリー
包装
この製品は、バルク容量での利用が可能で、必要に応じてパッケージ化できます。価格、入手可能性、および梱包の情報については、Stable Isotopes Customer Serviceにお問い合わせください。
ピクトグラム
Corrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1B
補足的ハザード
保管分類コード
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
引火点(°F)
230.0 °F - closed cup
引火点(℃)
110.00 °C - closed cup
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
491713-500MG-PW:
491713-BULK:
491713-500MG:
491713-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)