Merck
491535
Sigma-Aldrich
4-Chlorobenzaldehyde-2,3,5,6-d4
98 atom % D, 99% (CP)
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
ClC6D4CHO
CAS番号:
分子量:
144.59
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352202
PubChem Substance ID:
Note: This product can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging of custom sizes, please contact Stable Isotopes Customer Service
同位体純度
98 atom % D
品質水準
アッセイ
99% (CP)
フォーム
solid
テクニック
protein expression: suitable
bp
213-214 °C (lit.)
mp
45-50 °C (lit.)
質量シフト
M+4
SMILES記法
[H]C(=O)c1c([2H])c([2H])c(Cl)c([2H])c1[2H]
InChI
1S/C7H5ClO/c8-7-3-1-6(5-9)2-4-7/h1-5H/i1D,2D,3D,4D
InChI Key
AVPYQKSLYISFPO-RHQRLBAQSA-N
関連するカテゴリー
包装
この製品は、バルク容量での利用が可能で、必要に応じてパッケージ化できます。価格、入手可能性、および梱包の情報については、Stable Isotopes Customer Serviceにお問い合わせください。
ピクトグラム
Exclamation markEnvironment
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
188.6 °F - closed cup
引火点(℃)
87.00 °C - closed cup
適用法令
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
491535-100MG:
491535-VAR:
491535-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)