Merck
490776
Sigma-Aldrich
3-Bromobenzaldehyde diethyl acetal
98%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
BrC6H4CH(OC2H5)2
CAS番号:
分子量:
259.14
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
98%
屈折率
n20/D 1.512 (lit.)
bp
95 °C/0.5 mmHg (lit.)
密度
1.271 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
CCOC(OCC)c1cccc(Br)c1
InChI
1S/C11H15BrO2/c1-3-13-11(14-4-2)9-6-5-7-10(12)8-9/h5-8,11H,3-4H2,1-2H3
InChI Key
KDHRJLQXMOBXRV-UHFFFAOYSA-N
詳細
3-Bromobenzaldehyde diethyl acetal is an acetal derivative of 3-bromobenzaldehyde.
アプリケーション
3-Bromobenzaldehyde diethyl acetal may be used in the preparation of 3-(tris[2-perfluorohexylethyl]stannyl)benzaldehyde.[1]
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
219.2 °F - closed cup
引火点(℃)
104 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
490776-VAR:
490776-BULK:
490776-10ML:
490776-50ML:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Preparation and evaluation of reagents for tagging amino and thiol groups with fluorous stannanes. A convenient method for producing radioiodinated compounds in high effective specific activity.
Donovan AC and Valliant JF
Journal of Labelled Compounds & Radiopharmaceuticals, 54(2), 65-71 (2011)