Merck
490563
Sigma-Aldrich
Potassium thiocyanate-13C
99 atom % 13C
別名:
Thiocyanic-13C acid
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
KS13CN
CAS番号:
分子量:
98.17
MDL番号:
UNSPSCコード:
12142200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.12
製品490563は現在お客様の国では販売されていません。 製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)
同位体純度
99 atom % 13C
mp
173 °C (lit.)
アプリケーション
environmental
質量シフト
M+1
SMILES記法
[K+].[S-][13C]#N
InChI
1S/CHNS.K/c2-1-3;/h3H;/q;+1/p-1/i1+1;
InChI Key
ZNNZYHKDIALBAK-YTBWXGASSA-M
包装
この製品は、バルク容量での利用が可能で、必要に応じてパッケージ化できます。価格、入手可能性、および梱包の情報については、Stable Isotopes Customer Serviceにお問い合わせください。
ピクトグラム
CorrosionExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
490563-BULK:
490563-500MG:
490563-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)