Merck
490474
Sigma-Aldrich
Oxygen-18O2
97 atom % 18O
別名:
18O Labeled oxygen
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
18O2
CAS番号:
分子量:
36.00
MDL番号:
UNSPSCコード:
12142200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.12
製品490474は現在お客様の国では販売されていません。 製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)
蒸気密度
1.11 (vs air)
品質水準
同位体純度
97 atom % 18O
アッセイ
99% (CP)
フォーム
gas (Compressed)
bp
−183 °C (lit.)
mp
−218 °C (lit.)
質量シフト
M+4
保管温度
room temp
SMILES記法
[18O]=[18O]
InChI
1S/O2/c1-2/i1+2,2+2
InChI Key
MYMOFIZGZYHOMD-XPULMUKRSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
包装
真鍮製 1/4"オスNPTバルブ付きSure/Pacシリンダ-
この製品は、バルク容量での利用が可能で、必要に応じてパッケージ化できます。価格、入手可能性、および梱包の情報については、Stable Isotopes Customer Serviceにお問い合わせください。
All gas volumes are quoted at Standard Temperature and Pressure (STP) and not at Normal Temperature and Pressure (NTP). One STP Liter is 7.7% more gas than one NTP Liter.
おすすめ製品
真鍮製ホ-スアダプタ-Z146811または真鍮製ミニガスレギュレ-タ-Z513539の使用を推奨します。
ホースバーブ
製品番号
詳細
価格
レギュレーター
製品番号
詳細
価格
ピクトグラム
Flame over circleGas cylinder
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Ox. Gas 1 - Press. Gas Compr. Gas
保管分類コード
2A - Gases
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
適用法令
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
490474-1L-EU:
490474-BULK:
490474-500ML:
490474-1L:
490474-250ML:
490474-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Maxwell A Ware et al.
Plant physiology, 183(4), 1735-1748 (2020-05-28)
The green alga Desmodesmus armatus is an emerging biofuel platform that produces high amounts of lipids and biomass in mass culture. We observed D. armatus in light-limiting, excess-light, and sinusoidal-light environments to investigate its photoacclimation behaviors and the mechanisms by
Sui So et al.
Physical chemistry chemical physics : PCCP, 16(45), 24954-24964 (2014-10-18)
β-Hydroxyperoxyl radicals are formed during atmospheric oxidation of unsaturated volatile organic compounds such as isoprene. They are intermediates in the combustion of alcohols. In these environments the unimolecular isomerization and decomposition of β-hydroxyperoxyl radicals may be of importance, either through