Merck
490253
Sigma-Aldrich
Methyl benzoate-α-13C
99 atom % 13C
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
C6H513CO2CH3
CAS番号:
分子量:
137.14
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352202
PubChem Substance ID:
Note: This product can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging of custom sizes, please contact Stable Isotopes Customer Service
同位体純度
99 atom % 13C
アッセイ
99% (CP)
屈折率
n20/D 1.517 (lit.)
bp
198-199 °C (lit.)
mp
−12 °C (lit.)
密度
1.102 g/mL at 25 °C
質量シフト
M+1
SMILES記法
CO[13C](=O)c1ccccc1
InChI
1S/C8H8O2/c1-10-8(9)7-5-3-2-4-6-7/h2-6H,1H3/i8+1
InChI Key
QPJVMBTYPHYUOC-VJJZLTLGSA-N
関連するカテゴリー
包装
この製品は、バルク容量での利用が可能で、必要に応じてパッケージ化できます。価格、入手可能性、および梱包の情報については、Stable Isotopes Customer Serviceにお問い合わせください。
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
181.4 °F - closed cup
引火点(℃)
83 °C - closed cup
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
490253-500MG:
490253-BULK:
490253-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)