同位体純度
98 atom % 15N
品質水準
形状
solid
mp
254 °C (lit.)
密度
1.391 g/mL at 25 °C
質量シフト
M+2
SMILES記法
[15NH2][15NH2].OS(O)(=O)=O
InChI
1S/H4N2.H2O4S/c1-2;1-5(2,3)4/h1-2H2;(H2,1,2,3,4)/i1+1,2+1;
InChI Key
ZGCHATBSUIJLRL-AWQJXPNKSA-N
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 1B - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1
保管分類コード
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
489735-500MG:
489735-BULK:
489735-1G:
489735-VAR:
489735-500MG-PW:
試験成績書(COA)