Merck
489379
Sigma-Aldrich
Ethylenediaminetetraacetic-d12 acid
98 atom % D
別名:
EDTA-d12
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
(HO2CCD2)2N(CD2)2N(CD2CO2H)2
CAS番号:
分子量:
304.32
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352106
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.12
製品489379は現在お客様の国では販売されていません。 製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)
同位体純度
98 atom % D
フォーム
solid
テクニック
NMR: suitable
bio NMR: suitable
mp
250 °C (dec.) (lit.)
質量シフト
M+12
SMILES記法
[2H]C([2H])(N(C([2H])([2H])C(O)=O)C([2H])([2H])C([2H])([2H])N(C([2H])([2H])C(O)=O)C([2H])([2H])C(O)=O)C(O)=O
InChI
1S/C10H16N2O8/c13-7(14)3-11(4-8(15)16)1-2-12(5-9(17)18)6-10(19)20/h1-6H2,(H,13,14)(H,15,16)(H,17,18)(H,19,20)/i1D2,2D2,3D2,4D2,5D2,6D2
InChI Key
KCXVZYZYPLLWCC-LBTWDOQPSA-N
関連するカテゴリー
包装
本製品はバルクサイズやご要望のパッケージサイズで提供できる場合があります。価格、在庫、梱包については、Stable Isotopes Customer Serviceまでお問い合わせください。
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
注意書き
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
PRTR
第一種指定化学物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
489379-VAR:
489379-BULK:
489379-1G-PW:
489379-1G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Mallika Sastry et al.
Journal of biomolecular NMR, 50(3), 197-207 (2011-06-15)
NMR spectroscopic characterization of the structure or the dynamics of proteins generally requires the production of samples isotopically enriched in (15)N, (13)C, or (2)H. The bacterial expression systems currently in use to obtain isotopic enrichment, however, cannot produce a number
Dan Li et al.
Journal of proteome research, 14(5), 2237-2254 (2015-03-19)
Atherosclerosis resulting from hyperlipidemia causes many serious cardiovascular diseases. To understand the systems changes associated with pathogenesis and progression of atherosclerosis, we comprehensively analyzed the dynamic metabonomic changes in multiple biological matrices of LDLR(-/-) mice using NMR and GC-FID/MS with