Merck
489166
Sigma-Aldrich
Lauric-2,2-d2 acid
98 atom % D
別名:
Dodecanoic acid-2,2-d2
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CH3(CH2)9CD2CO2H
CAS番号:
分子量:
202.33
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352202
PubChem Substance ID:
同位体純度
98 atom % D
品質水準
形状
solid
bp
225 °C/100 mmHg (lit.)
mp
44-46 °C (lit.)
質量シフト
M+2
SMILES記法
[2H]C([2H])(CCCCCCCCCC)C(O)=O
InChI
1S/C12H24O2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12(13)14/h2-11H2,1H3,(H,13,14)/i11D2
InChI Key
POULHZVOKOAJMA-ZWGOZCLVSA-N
関連するカテゴリー
包装
この製品は、バルク容量での利用が可能で、必要に応じてパッケージ化できます。価格、入手可能性、および梱包の情報については、Stable Isotopes Customer Serviceにお問い合わせください。
ピクトグラム
Corrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Dam. 1
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
>235.4 °F
引火点(℃)
> 113.00 °C
適用法令
Jan Code
489166-VAR:
489166-1G:
489166-BULK:
試験成績書(COA)