Merck
488887
Sigma-Aldrich
Dioctyl phthalate-3,4,5,6-d4
98 atom % D
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
C6D4[CO2CH2(CH2)6CH3]2
CAS番号:
分子量:
394.58
MDL番号:
UNSPSCコード:
85151701
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.12
製品488887は現在お客様の国では販売されていません。 製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)
同位体純度
98 atom % D
アッセイ
99% (CP)
屈折率
n20/D 1.486 (lit.)
bp
384 °C (lit.)
mp
−50 °C (lit.)
密度
0.991 g/mL at 25 °C
質量シフト
M+4
SMILES記法
[2H]c1c([2H])c([2H])c(C(=O)OCCCCCCCC)c(c1[2H])C(=O)OCCCCCCCC
InChI
1S/C24H38O4/c1-3-5-7-9-11-15-19-27-23(25)21-17-13-14-18-22(21)24(26)28-20-16-12-10-8-6-4-2/h13-14,17-18H,3-12,15-16,19-20H2,1-2H3/i13D,14D,17D,18D
InChI Key
MQIUGAXCHLFZKX-AMEAAFLOSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
包装
この製品は、バルク容量での利用が可能で、必要に応じてパッケージ化できます。価格、入手可能性、および梱包の情報については、Stable Isotopes Customer Serviceにお問い合わせください。
危険有害性情報
注意書き
危険有害性の分類
Aquatic Chronic 4
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
228.2 °F - closed cup
引火点(℃)
109 °C - closed cup
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
488887-100MG:
488887-VAR:
488887-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Xiaowei Liu et al.
Environmental science and pollution research international, 22(14), 10690-10698 (2015-03-11)
The first nationwide survey of six phthalates (diethyl phthalate (DEP); dimethyl phthalate (DMP); di-n-butyl phthalate (DBP); butyl benzyl phthalate (BBP); bis(2-ethylhexyl) phthalate (DEHP); din-octyl phthalate (DnOP)) in drinking waters from waterworks was conducted across seven geographical zones in China. Of