Merck
488763
Sigma-Aldrich
ジブチルフタレート-3,4,5,6-d4
98 atom % D
別名:
ジ-n-ブチルフタレート-d4
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
C6D4-1,2-[CO2(CH2)3CH3]2
CAS番号:
分子量:
282.37
MDL番号:
UNSPSCコード:
85151701
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.12
製品488763は現在お客様の国では販売されていません。 製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)
同位体純度
98 atom % D
品質水準
アッセイ
≥99% (GC)
フォーム
liquid
屈折率
n20/D 1.492 (lit.)
bp
340 °C (lit.)
mp
−35 °C (lit.)
密度
1.058 g/mL at 25 °C
フォーマット
neat
質量シフト
M+4
SMILES記法
[2H]c1c([2H])c([2H])c(C(=O)OCCCC)c(c1[2H])C(=O)OCCCC
InChI
1S/C16H22O4/c1-3-5-11-19-15(17)13-9-7-8-10-14(13)16(18)20-12-6-4-2/h7-10H,3-6,11-12H2,1-2H3/i7D,8D,9D,10D
InChI Key
DOIRQSBPFJWKBE-ULDPCNCHSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
アプリケーション
This product may be used as an analytical standard.
包装
この製品は、バルク容量での利用が可能で、必要に応じてパッケージ化できます。価格、入手可能性、および梱包の情報については、Stable Isotopes Customer Serviceにお問い合わせください。
ピクトグラム
Health hazardEnvironment
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2 - Repr. 1B
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
488763-250MG:
488763-25MG:
488763-250MG-PW:
488763-VAR:
488763-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)