Merck
487465
Sigma-Aldrich
1,4-Phenylenediamine-15N2
98 atom % 15N
別名:
1,4-Benzenediamine-15N2, 1,4-Diamino-15N2-benzene
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
C6H4(15NH2)2
CAS番号:
分子量:
110.13
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352116
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.12
同位体純度
98 atom % 15N
品質水準
フォーム
solid
bp
267 °C (lit.)
質量シフト
M+2
SMILES記法
[15NH2]c1ccc([15NH2])cc1
InChI
1S/C6H8N2/c7-5-1-2-6(8)4-3-5/h1-4H,7-8H2/i7+1,8+1
InChI Key
CBCKQZAAMUWICA-BFGUONQLSA-N
関連するカテゴリー
包装
この製品は、バルク容量での利用が可能で、必要に応じてパッケージ化できます。価格、入手可能性、および梱包の情報については、Stable Isotopes Customer Serviceにお問い合わせください。
ピクトグラム
Skull and crossbonesHealth hazardEnvironment
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 1 Oral
ターゲットの組織
Kidney,Heart,Musculo-skeletal system
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
PRTR
第一種指定化学物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
487465-BULK:
487465-250MG-PW:
487465-250MG:4548173161198
487465-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)