Merck
607975
Sigma-Aldrich
Selenourea-13C,15N1
98 atom % 14N, 99 atom % 13C
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
H2N13CSe15NH2
分子量:
125.00
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352101
PubChem Substance ID:
Note: This product can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging of custom sizes, please contact Stable Isotopes Customer Service
同位体純度
99 atom % 13C
98 atom % 14N
mp
213-215 °C (dec.)
質量シフト
M+2
SMILES記法
N[13C]([15NH2])=[Se]
InChI
1S/CH4N2Se/c2-1(3)4/h(H4,2,3,4)/i1+1,2+1
InChI Key
IYKVLICPFCEZOF-ZDOIIHCHSA-N
関連するカテゴリー
包装
この製品は、バルク容量での利用が可能で、必要に応じてパッケージ化できます。価格、入手可能性、および梱包の情報については、Stable Isotopes Customer Serviceにお問い合わせください。
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)