Merck
487414
Sigma-Aldrich
3-Methylbenzyl isocyanate
98%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CH3C6H4CH2NCO
CAS番号:
分子量:
147.17
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
98%
屈折率
n20/D 1.523 (lit.)
bp
34-36 °C/0.1 mmHg (lit.)
密度
1.052 g/mL at 25 °C (lit.)
官能基
amine
isocyanate
保管温度
2-8°C
SMILES記法
Cc1cccc(CN=C=O)c1
InChI
1S/C9H9NO/c1-8-3-2-4-9(5-8)6-10-7-11/h2-5H,6H2,1H3
InChI Key
JCUQBSLBFAVVOS-UHFFFAOYSA-N
詳細
3-Methylbenzyl isocyanate, also known as 1-(isocyanatomethyl)-3-methylbenzene, is an organic building block containing an isocyanate group. Its vapor pressure has been reported.[1]
ピクトグラム
Health hazardExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
引火点(°F)
No data available
引火点(℃)
No data available
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
Jan Code
487414-VAR:
487414-5G:
487414-1G:
487414-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Yaws CL
The Yaws Handbook of Vapor Pressure: Antoine coefficients , 77-77 (2015)