Merck
154180
Sigma-Aldrich
4-メトキシフェネチルアルコール
99%
別名:
2-(4-メトキシフェニル)エタノール
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
10 G
¥7,480
¥7,480
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
10 G
¥7,480
About This Item
化学式:
CH3OC6H4CH2CH2OH
CAS番号:
分子量:
152.19
Beilstein:
2043563
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
¥7,480
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
品質水準
アッセイ
99%
フォーム
solid
bp
334-336 °C (lit.)
mp
26-28 °C (lit.)
官能基
hydroxyl
SMILES記法
COc1ccc(CCO)cc1
InChI
1S/C9H12O2/c1-11-9-4-2-8(3-5-9)6-7-10/h2-5,10H,6-7H2,1H3
InChI Key
AUWDOZOUJWEPBA-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
(R)-1-(4-メトキシフェニル)エタノール {(R)-MOPE, 4-メトキシフェネチルアルコール, 1-(4-メトキシフェニル)エタノール}は、固定化Trigonopsis variabilis AS2を使用して、4-メトキシアセトフェノン(MOAP)の生体触媒抗プレログエナンチオ選択的還元中に形成されます。[1]
アプリケーション
4-メトキシフェネチルアルコールは、4-(2-ヨードエチル)フェノールの調製に、47%のヨウ化水素酸で還流することにより使用されました。[2](2R*,4R*)-1-n-ブチル-2-メチル-4-(2-オキソピロリジン-1-イル)-6-メトキシ-1,2,3,4-テトラヒドロキノリンおよび(2R*,4S*)-1-n-ブチル-2-メチル-4-(2-オキソピロリジン-1-イル)-6-メトキシ-1,2,3,4-テトラヒドロキノリンの調製に使用できます。[3]
4-メトキシフェネチルアルコールは、フルオラス二相性触媒反応[4]の内部標準として使用されました。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
235.4 °F - closed cup
引火点(℃)
113 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
154180-VAR:
154180-10G:
154180-BULK:
154180-50G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Biocatalytic anti-Prelog stereoselective reduction of 4'-methoxyacetophenone to (R)-1-(4-methoxyphenyl) ethanol with immobilized Trigonopsis variabilis AS2. 1611 cells using an ionic liquid-containing medium.
Lou W-Y, et al.
Green Chemistry, 11(9), 1377-1384 (2009)
Synthesis of 5-(ω-sulfhydrylalkyl) salicylaldehydes as precursors for the preparation of alkanethiol-modified metal salens.
Ji C and Peters DG
Tetrahedron Letters, 42(35), 6065-6067 (2001)
An asymmetric catalytic carbon? carbon bond formation in a fluorous biphasic system based on perfluoroalkyl-BINOL.
Tian Y and Chan KS.
Tetrahedron Letters, 41(45), 8813-8816 (2000)
Reactions of Azides with Electrophiles: New Methods for the Generation of Cationic 2-Azabutadienes. Synthesis of 1, 2, 3, 4-Tetrahydroquinolines and 1, 2-Dihydroquinolines via a Hetero Diels-Alder Reaction.
Pearson WH and Fang WK
Israel J. Chem., 37(1), 39-46 (1997)
Min Kyung Song et al.
Journal of agricultural and food chemistry, 67(7), 2028-2035 (2019-01-31)
Caffeic acid phenethyl ester (CAPE) is an ester of a hydroxycinnamic acid (phenylpropanoid) and a phenylethanoid (2-phenylethanol; 2-PE), which has long been used in traditional medicine. Here, we synthesized 54 hydroxycinnamic acid-phenylethanoid esters by feeding 64 combinations of hydroxycinnamic acids