Merck
487058
Sigma-Aldrich
チオ尿素-13C
99 atom % 13C
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
H2N13CSNH2
CAS番号:
分子量:
77.11
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352101
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.12
同位体純度
99 atom % 13C
品質水準
フォーム
solid
mp
170-176 °C (lit.)
質量シフト
M+1
SMILES記法
N[13C](N)=S
InChI
1S/CH4N2S/c2-1(3)4/h(H4,2,3,4)/i1+1
InChI Key
UMGDCJDMYOKAJW-OUBTZVSYSA-N
関連するカテゴリー
包装
この製品は、バルク容量での利用が可能で、必要に応じてパッケージ化できます。価格、入手可能性、および梱包の情報については、Stable Isotopes Customer Serviceにお問い合わせください。
ピクトグラム
Exclamation markEnvironment
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Aquatic Chronic 2 - Skin Sens. 1
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
487058-VAR:
487058-500MG-PW:
487058-500MG:
487058-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)