Merck
486531
Sigma-Aldrich
Dimethyl-1,1,1-d3-amine hydrochloride
98 atom % D
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
2.5 G
¥176,000
¥176,000
Check Cart for Availability
詳細情報をリクエスト
サイズを選択してください
表示を変更する
2.5 G
¥176,000
About This Item
化学式:
CH3NHCD3 · HCl
CAS番号:
分子量:
84.56
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352116
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.12
¥176,000
Check Cart for Availability
詳細情報をリクエスト
同位体純度
98 atom % D
品質水準
フォーム
solid
mp
170-173 °C (lit.)
質量シフト
M+3
SMILES記法
Cl.[2H]C([2H])([2H])NC
InChI
1S/C2H7N.ClH/c1-3-2;/h3H,1-2H3;1H/i1D3;
InChI Key
IQDGSYLLQPDQDV-NIIDSAIPSA-N
関連するカテゴリー
包装
この製品は、バルク容量での利用が可能で、必要に応じてパッケージ化できます。価格、入手可能性、および梱包の情報については、Stable Isotopes Customer Serviceにお問い合わせください。
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Jan Code
486531-2.5G:
486531-VAR:
486531-2.5G-PW:
486531-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)