同位体純度
98 atom % 15N
品質水準
フォーム
solid
光学活性
[α]20/D −6.5°, c = 1 in acetic acid
テクニック
bio NMR: suitable
mp
77-80 °C (lit.)
アプリケーション
peptide synthesis
官能基
Boc
質量シフト
M+1
保管温度
2-8°C
SMILES記法
CC(C)[C@H]([15NH]C(=O)OC(C)(C)C)C(O)=O
InChI
1S/C10H19NO4/c1-6(2)7(8(12)13)11-9(14)15-10(3,4)5/h6-7H,1-5H3,(H,11,14)(H,12,13)/t7-/m0/s1/i11+1
InChI Key
SZXBQTSZISFIAO-PFGINBISSA-N
関連するカテゴリー
包装
本製品はバルクサイズやご要望のパッケージサイズで提供できる場合があります。価格、在庫、梱包については、Stable Isotopes Customer Serviceまでお問い合わせください。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
486019-BULK:
486019-1G:
486019-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)