Merck
486833
Sigma-Aldrich
Boc-Phe-OH-15N
≥98 atom % 15N, ≥98% (CP)
別名:
N-(tert-Butoxycarbonyl)-L-phenylalanine-15N, L-Phenylalanine-15N, N-t-Boc derivative
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
C6H5CH2CH(15NH-Boc)CO2H
CAS番号:
分子量:
266.30
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352202
PubChem Substance ID:
同位体純度
≥98 atom % 15N
品質水準
アッセイ
≥98% (CP)
フォーム
solid
光学活性
[α]20/D +25°, c = 1 in ethanol
テクニック
bio NMR: suitable
mp
85-87 °C (lit.)
アプリケーション
peptide synthesis
官能基
Boc
質量シフト
M+1
SMILES記法
CC(C)(C)OC(=O)[15NH][C@@H](Cc1ccccc1)C(O)=O
InChI
1S/C14H19NO4/c1-14(2,3)19-13(18)15-11(12(16)17)9-10-7-5-4-6-8-10/h4-8,11H,9H2,1-3H3,(H,15,18)(H,16,17)/t11-/m0/s1/i15+1
InChI Key
ZYJPUMXJBDHSIF-ATIMDCQMSA-N
包装
本製品はバルクサイズやご要望のパッケージサイズで提供できる場合があります。価格、在庫、梱包については、Stable Isotopes Customer Serviceまでお問い合わせください。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
適用法令
Jan Code
486833-1G:
486833-BULK:
486833-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)