Merck
485357
Sigma-Aldrich
Sodium butyrate-2-13C
99 atom % 13C
別名:
Butyric-2-13C acid sodium salt
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CH3CH213CH2CO2Na
CAS番号:
分子量:
111.08
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352202
PubChem Substance ID:
Note: This product can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging of custom sizes, please contact Stable Isotopes Customer Service
同位体純度
99 atom % 13C
フォーム
solid
mp
250-253 °C (lit.)
質量シフト
M+1
SMILES記法
[Na+].CC[13CH2]C([O-])=O
InChI
1S/C4H8O2.Na/c1-2-3-4(5)6;/h2-3H2,1H3,(H,5,6);/q;+1/p-1/i3+1;
InChI Key
MFBOGIVSZKQAPD-FJUFCODESA-M
関連するカテゴリー
包装
この製品は、バルク容量での利用が可能で、必要に応じてパッケージ化できます。価格、入手可能性、および梱包の情報については、Stable Isotopes Customer Serviceにお問い合わせください。
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Jan Code
485357-VAR:
485357-BULK:
485357-1G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)